7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907573-1G PC907573-250MG
APOSPC907573-1GEA 5940 DKK
APOSPC907573-1G APOSPC907573-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₉H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094746
CAS-nummer: 406923-91-9