4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907562-1G PC907562-250MG
APOSPC907562-1GEA 6650 DKK
APOSPC907562-1G APOSPC907562-250MG
4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
4-Fluorophenyl methanesulphonate
Formel: C₇H₇FO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036342
CAS-nummer: 72358-72-6