4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907486-100MG PC907486-1G PC907486-250MG
APOSPC907486-100MGEA 162 DKK
APOSPC907486-100MG APOSPC907486-1G APOSPC907486-250MG
4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile 97%
4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10575008
CAS-nummer: 214760-18-6