Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907202-1G PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA 1260 DKK
APOSPC907202-1G APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12031752
CAS-nummer: 95299-17-5