(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907165-1G PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA 4750 DKK
APOSPC907165-1G APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20485905
CAS-nummer: 914095-13-9