2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 1260 DKK
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631618
CAS-nummer: 261945-05-5