2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 2320 DKK
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08459286
CAS-nummer: 169507-61-3