4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 578 DKK
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698663
CAS-nummer: 61324-89-8