Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907043-1G PC907043-5G PC907043-10G
APOSPC907043-1GEA 2900 DKK
APOSPC907043-1G APOSPC907043-5G APOSPC907043-10G
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21090433
CAS-nummer: 1353102-03-0