4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC907036-10G PC907036-5G
APOSPC907036-10GEA 5320 DKK
APOSPC907036-10G APOSPC907036-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437599
CAS-nummer: 886510-25-4