4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906960-1G PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA 420 DKK
APOSPC906960-1G APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄FNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743881
CAS-nummer: 63754-97-2