3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
PC906734-1G PC906734-5G PC906734-25G
APOSPC906734-1GEA 208 DKK
APOSPC906734-1G APOSPC906734-5G APOSPC906734-25G
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine 97%
3-Bromo-4-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylamine
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520114
CAS-nummer: 1233026-11-3
UN nummer: 1759
ADR: 8 III