7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906729-1G PC906729-250MG
APOSPC906729-1GEA 4750 DKK
APOSPC906729-1G APOSPC906729-250MG
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035989
CAS-nummer: 944580-91-0