4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC906546-1G
PC906546-250MG
APOSPC906546-1GEA
1160
DKK
APOSPC906546-1G
APOSPC906546-250MG
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile 95+%
4-Amino-2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₄ClFN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11110982 CAS-nummer: 1228376-68-8 |