7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906505-1G PC906505-250MG
APOSPC906505-1GEA 2010 DKK
APOSPC906505-1G APOSPC906505-250MG
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one ≥98%
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11811768
CAS-nummer: 4590-52-7