6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 2320 DKK
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formel: C₁₀H₇F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772123
CAS-nummer: 68755-37-3