2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile, 3-Oxo-3-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propionitrile
PC9063-1G PC9063-250MG PC9063-5G PC9063-25G
APOSPC9063-1GEA 872 DKK
APOSPC9063-1G APOSPC9063-250MG APOSPC9063-5G APOSPC9063-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethoxy)benzoylacetonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458117
CAS-nummer: 914636-80-9