5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 502 DKK
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formel: C₈H₇BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27991352
CAS-nummer: 1782463-27-7