3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 2460 DKK
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28130389
CAS-nummer: 1824057-69-3