4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-1GEA 317 DKK
APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇FN₂O
Molekylvægt: 166.152 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407017
CAS-nummer: 1441723-24-5