8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905560-1G PC905560-250MG
APOSPC905560-1GEA 2940 DKK
APOSPC905560-1G APOSPC905560-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06824210
CAS-nummer: 904369-10-4