3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905559-1G PC905559-250MG PC905559-5G
APOSPC905559-1GEA 959 DKK
APOSPC905559-1G APOSPC905559-250MG APOSPC905559-5G
3-Fluoro-5-nitropyridine 95%
3-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189114
CAS-nummer: 1060804-39-8