Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905558-1G PC905558-5G
APOSPC905558-1GEA 610 DKK
APOSPC905558-1G APOSPC905558-5G
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-fluoro-4-methylphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025313
CAS-nummer: 787585-29-9