4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905533-1G PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA 933 DKK
APOSPC905533-1G APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molekylvægt: 187.143 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16617616
CAS-nummer: 531508-46-0