Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC905466-1G PC905466-250MG PC905466-5G
APOSPC905466-1GEA 2510 DKK
APOSPC905466-1G APOSPC905466-250MG APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Formel: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD11505934
CAS-nummer: 1350320-55-6