2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC905464-1G PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA 610 DKK
APOSPC905464-1G APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619724
CAS-nummer: 894779-76-1