3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905425-1G PC905425-5G
APOSPC905425-1GEA 1700 DKK
APOSPC905425-1G APOSPC905425-5G
3-Fluorobenzoyl cyanide 95%
3-Fluorobenzoyl cyanide
Formel: C₈H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658450
CAS-nummer: 658-08-2