4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 513 DKK
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18258885
CAS-nummer: 1256824-06-2