2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905356-1G PC905356-5G
APOSPC905356-1GEA 2420 DKK
APOSPC905356-1G APOSPC905356-5G
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397069
CAS-nummer: 1261676-68-9