2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905296-1G PC905296-250MG PC905296-5G
APOSPC905296-1GEA 1910 DKK
APOSPC905296-1G APOSPC905296-250MG APOSPC905296-5G
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-6-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660279
CAS-nummer: 886502-14-3