4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905284-1G PC905284-5G
APOSPC905284-1GEA 345 DKK
APOSPC905284-1G APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Formel: C₉H₆ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024899
CAS-nummer: 1206694-32-7