2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905253-1G PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA 1410 DKK
APOSPC905253-1G APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24539280
CAS-nummer: 177034-25-2