Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassium, Potassium 2-(Boc-aminoethyl)trifluoroborate, Potassium (2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)trifluoroborate, trifluoro-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethyl]boranuide
PC905181-1G PC905181-5G
APOSPC905181-1GEA 709 DKK
APOSPC905181-1G APOSPC905181-5G
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Formel: C₇H₁₄BF₃NO₂·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698613
CAS-nummer: 926280-83-3