7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 3170 DKK
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formel: C₇H₅FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845366
CAS-nummer: 268734-39-0