4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC905092-100MG PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA 164 DKK
APOSPC905092-100MG APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11052635
CAS-nummer: 1092961-07-3