5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 985 DKK
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663995
CAS-nummer: 129295-33-6