2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905062-1G PC905062-250MG
APOSPC905062-1GEA 3960 DKK
APOSPC905062-1G APOSPC905062-250MG
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
Smeltepunkt: 27…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09992878
CAS-nummer: 53688-18-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III