3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 197 DKK
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21606586
CAS-nummer: 185345-46-4