5-Fluoro-4-chromanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 2560 DKK
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formel: C₉H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743992
CAS-nummer: 188826-32-6