4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904995-1G PC904995-250MG
APOSPC904995-1GEA 2510 DKK
APOSPC904995-1G APOSPC904995-250MG
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine
Formel: C₈H₁₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189567
CAS-nummer: 1054314-53-2