4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904965-1G PC904965-5G
APOSPC904965-1GEA 676 DKK
APOSPC904965-1G APOSPC904965-5G
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
4-Fluoro-2-morpholinoaniline
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849334
CAS-nummer: 232951-87-0