3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904955-1G PC904955-250MG
APOSPC904955-1GEA 1310 DKK
APOSPC904955-1G APOSPC904955-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formel: C₆H₄BrFN₂O
Molekylvægt: 219.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20524845
CAS-nummer: 1353636-72-2