Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 404 DKK
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Molekylvægt: 248.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22565660
CAS-nummer: 1395493-30-7