N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 3270 DKK
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441850
CAS-nummer: 1070892-66-8