5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 5050 DKK
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977386
CAS-nummer: 893615-28-6