5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904806-1G
PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA
6050
DKK
APOSPC904806-1G
APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08690074 CAS-nummer: 168770-44-3 |