5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904806-1G PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA 6050 DKK
APOSPC904806-1G APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molekylvægt: 170.141 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690074
CAS-nummer: 168770-44-3