(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904768-1G PC904768-250MG
APOSPC904768-1GEA 3660 DKK
APOSPC904768-1G APOSPC904768-250MG
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine
Formel: C₁₀H₁₁F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321162
CAS-nummer: 160797-29-5