4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904754-1G PC904754-250MG
APOSPC904754-1GEA 3490 DKK
APOSPC904754-1G APOSPC904754-250MG
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one
Formel: C₅H₆F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00230875
CAS-nummer: 72885-02-0