2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC904733-1G PC904733-5G
APOSPC904733-1GEA 0 DKK
APOSPC904733-1G APOSPC904733-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696306
CAS-nummer: 78016-98-5